Stampa…
1,3-Diphenyl-2-thiourea 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Thiocarbanilide, N,N'-Diphenylthiourea, N,N’-Diphenylthiourea
138700010 138701000 138700025
ACRO138700010EA 113 EUR
ACRO138700010 ACRO138701000 ACRO138700025
1,3-Diphenyl-2-thiourea 98%
1,3-Diphenyl-2-thiourea
Formula: C₁₃H₁₂N₂S
Punto di ebollizione: 365 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 151…154 °C
Densità: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004921
CAS Number: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03366
Visualizza i codici
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
HPLC ≥97.5 %