Stampa…
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: (±)-Tetraidro-2-furilmetanolo
138180010 138180025
ACRO138180010EA 46.1 EUR
ACRO138180010 ACRO138180025
(±)-Alcol tetraidrofurfurilico 98%
(±)-Alcool tetraidrofurfurilico
Formula: C₅H₁₀O₂
Peso molecolare: 102.13 g/mol
Punto di ebollizione: 178
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 1.0543 g/cm³
Flash Pt: 74 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005372
CAS Number: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA