Stampa…
2-Pyrrolecarbaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Pyrrole-2-carboxaldehyde, Pyrrole-2-carboxaldehyde, 1H-Pyrrole-2-carbaldehyde, Pyrrole-2-carbaldehyde
132060250 132061000 132060050
ACRO132060250EA 122 EUR
ACRO132060250 ACRO132061000 ACRO132060050
2-Pyrrolecarbaldehyde 99%
2-Pyrrolecarbaldehyde
Formula: C₅H₅NO
Peso molecolare: 95,1 g/mol
Punto di ebollizione: 217 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 43…47 °C
Flash Pt: 106 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005217
CAS Number: 1003-29-8
EINECS: 213-705-5
Visualizza i codici
Appearance White to brown Low melting crystalline solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥98.5 %