Stampa…
2-Pyridylmethanol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
131990250 131991000
ACRO131990250EA 44.4 EUR
ACRO131990250 ACRO131991000
2-Pyridylmethanol 98%
2-Pyridylmethanol
Formula: C₆H₇NO
Punto di ebollizione: 223 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 1,13 g/cm³
Flash Pt: 117 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006348
CAS Number: 586-98-1
EINECS: 209-592-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %