Stampa…
Propiolic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
131500100 131500250 131501000
ACRO131500100EA 89.9 EUR
ACRO131500100 ACRO131500250 ACRO131501000
Propiolic acid 98%
Propiolic acid
Formula: C₃H₂O₂
Punto di ebollizione: 153…157 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 1,13 g/cm³
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004360
CAS Number: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08006
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1,4305 to 1,4345 (20 °C, 589 nm)
Titration with NaOH 97,5 to 102,5 %