Stampa…
Ftalimide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Phthalic acid imide
131100010 131101000 131105000 131100025
ACRO131100010EA 45 EUR
ACRO131100010 ACRO131101000 ACRO131105000 ACRO131100025
Ftalimide 99%
Ftalimide
Formula: C₈H₅NO₂
Peso molecolare: 147.13 g/mol
Punto di ebollizione: 366 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: >233.5 °C
Flash Pt: 165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005881
CAS Number: 85-41-6
EINECS: 201-603-3
Merck Index: 12,07529
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 236 °C
HPLC ≥98.5 %