Stampa…
Phenylpropiolic acid 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
130850050 130850250
ACRO130850050EA 35.2 EUR
ACRO130850050 ACRO130850250
Phenylpropiolic acid 97%
Phenylpropiolic acid
Formula: C₉H₆O₂
Punto di ebollizione: 294 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 136…139 °C
Densità: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00004361
CAS Number: 637-44-5
EINECS: 211-285-8
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 139 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %
UV at 270 nm A: ≤0.005
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity/alkalinity ≤0.0003 meq/g