Stampa…
N-Phenylmaleimide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
130710250 130711000
ACRO130710250EA 52.1 EUR
ACRO130710250 ACRO130711000
N-Phenylmaleimide 97%
N-Phenylmaleimide
Formula: C₁₀H₇NO₂
Punto di ebollizione: 162…163 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 86…90 °C
MDL Number: MFCD00005502
CAS Number: 941-69-5
EINECS: 213-382-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07452
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %