Stampa…

4-Phenoxyaniline 97%

Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione

Synonyms: 1-Amino-4-phenoxybenzol

130231000 130230050 130235000
ACRO130231000EA 61.3 EUR
ACRO130231000 ACRO130230050 ACRO130235000
4-Phenoxyaniline 97%
4-Phenoxyaniline
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Punto di ebollizione: 140 °C (3hPa)
Punto di fusione: 82…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007862
CAS Number: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
UN: 3077
ADR: 9,III

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Brown to green-brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR