Stampa…
Pentaeritritolo 98%
Fornitore: Thermo Scientific
129870010 129872500 129870050
ACRO129870010EA 35.8 EUR
ACRO129870010 ACRO129872500 ACRO129870050
Pentaeritritolo 98%
Pentaeritritolo
Formula: C₅H₁₂O₄
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Punto di ebollizione: 276 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: 257…264 °C
Densità: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004692
CAS Number: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 12,07245
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
GC ≥97.5 %