Stampa…
Oleyl alcohol ca, 60%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: cis-Octadec-9-en-1-ol, cis-9-Octadecen-1-ol
129530010 129530025
ACRO129530010EA 62.9 EUR
ACRO129530010 ACRO129530025
Oleyl alcohol ca, 60%, grado tecnico
Oleyl alcohol
Formula: C₁₈H₃₆O
Peso molecolare: 268,48 g/mol
Punto di ebollizione: 207 °C (13 mmHg)
Punto di fusione: 5 °C
Densità: 0,84 g/cm³
Flash Pt: 170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002993
CAS Number: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC 60 % Typical