Stampa…
Dimethyl sulphone 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl sulphone, Dimethylsulphone
127780050 127785000 127780025
ACRO127780050EA 30.8 EUR
ACRO127780050 ACRO127785000 ACRO127780025
Dimethyl sulphone 98%
Dimethyl sulphone
Formula: C₂H₆O₂S
Peso molecolare: 94.13 g/mol
Punto di ebollizione: 238 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 107…111 °C
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007566
CAS Number: 67-71-0
EINECS: 200-665-9
Merck Index: 13,03284
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %