N-Methylmaleimide 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
127080050
127080250
127081000
ACRO127080050EA
59.8
EUR
ACRO127080050
ACRO127080250
ACRO127081000
N-Methylmaleimide 97%
N-Methylmaleimide
Formula:
C₅H₅NO₂ Punto di ebollizione: 194 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 93…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005508 CAS Number: 930-88-1 EINECS: 213-226-1 UN: 2928 ADR: 6.1,II |
Appearance | Light yellow Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 93 to 98 °C |
GC | ≥96.0 % |