Methyl-2,4-dihydroxybenzoate 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
126730250
126730050
126731000
ACRO126730250EA
87.4
EUR
ACRO126730250
ACRO126730050
ACRO126731000
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate 97%
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Formula:
C₈H₈O₄ Peso molecolare: 168,15 g/mol Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 116…121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002276 CAS Number: 2150-47-2 EINECS: 218-428-3 |
Risultati del test di specificazione
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 121 °C |
GC | ≥96.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...