Stampa…
2,2'-Metiliminodietanolo 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Metildietanolamina
126720010 126720025 126722500
ACRO126720010EA 80.6 EUR
ACRO126720010 ACRO126720025 ACRO126722500
2,2'-Metiliminodietanolo 99+%
2,2'-Metiliminodietanolo
Formula: H₃CN(CH₂CH₂OH)₂
Peso molecolare: 119,16 g/mol
Punto di ebollizione: 247 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –21 °C
Densità: 1,038 g/cm³
Flash Pt: 138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002848
CAS Number: 105-59-9
EINECS: 203-312-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4695 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %