Cloroformiato di metile 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₂H₃ClO₂ Punto di ebollizione: 70…72 °C (760 mmHg) Punto di fusione: –61 °C Densità: 1,223 g/cm³ Flash Pt: 5 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000639 CAS Number: 79-22-1 EINECS: 201-187-3 UN: 1238 ADR: 6.1, Merck Index: 12,06123 |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |