Stampa…
4-Methylpyrocatechol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
126510050 126510250 126511000 126515000
ACRO126510050EA 19.8 EUR
ACRO126510050 ACRO126510250 ACRO126511000 ACRO126515000
4-Methylpyrocatechol 98%
4-Methylpyrocatechol
Formula: C₇H₈O₂
Punto di ebollizione: 251 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 62…69 °C
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002205
CAS Number: 452-86-8
EINECS: 207-214-5
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
GC ≥97.5 %