Stampa…
5-Methoxy-2-methylindole 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
125940050 125940250 125940010
ACRO125940050EA 122 EUR
ACRO125940050 ACRO125940250 ACRO125940010
5-Methoxy-2-methylindole 99+%
5-Methoxy-2-methylindole
Formula: C₁₀H₁₁NO
Punto di ebollizione: 145 °C (1,5 -rr)
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005620
CAS Number: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 14.80 to 18.83 % (S)