Stampa…
2-Mercapto-1-methylimidazole 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
125500250 125501000 125505000
ACRO125500250EA 73.9 EUR
ACRO125500250 ACRO125501000 ACRO125505000
2-Mercapto-1-methylimidazole 98%
2-Mercapto-1-methylimidazole
Formula: C₄H₆N₂S
Punto di ebollizione: 280 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 140…145 °C
Densità: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179321
CAS Number: 60-56-0
EINECS: 200-482-4
UN: 3335
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06000
Visualizza i codici
Appearance White to cream to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 2 hrs)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On dried substance)