Stampa…
Levulinic acid 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Oxovaleric acid, 4-Ketovaleric acid, 4-Oxopentanoic acid
125140010 125141000 125142500 125140050
ACRO125140010EA 111 EUR
ACRO125140010 ACRO125141000 ACRO125142500 ACRO125140050
Levulinic acid 98+%
Levulinic acid
Formula: C₅H₈O₃
Peso molecolare: 116.12 g/mol
Punto di ebollizione: 245…246 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 33…35 °C
Densità: 1.13 g/cm³
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002796
CAS Number: 123-76-2
EINECS: 204-649-2
Merck Index: 13,05492
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to yellow to orange Liquid after melting or solid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4430 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.0 %