Stampa…
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(4-Hydroxyphenyl)propanoic acid, p-hydroxyl phenylpropanol, 3-(p-Hydroxyphenyl)-Propionic Acid
121750250 121750050 121751000
ACRO121750250EA 53.5 EUR
ACRO121750250 ACRO121750050 ACRO121751000
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid 98%
3-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Punto di ebollizione: 208 - 210 °C (14 -rr)
Punto di fusione: 126…130 °C
Densità: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002778
CAS Number: 501-97-3
EINECS: 207-931-3
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Powder or granules
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %