Stampa…
acido 5-idrossindolil-3-acetico 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
121280010 121282500 121280050
ACRO121280010EA 202 EUR
ACRO121280010 ACRO121282500 ACRO121280050
acido 5-idrossindolil-3-acetico 99%
acido 5-idrossindolil-3-acetico
Formula: C₁₀H₉NO₃
Peso molecolare: 191,19 g/mol
Punto di fusione: 162…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005639
CAS Number: 54-16-0
EINECS: 200-195-4
Visualizza i codici
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %