Stampa…
5-Hexen-2-one 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hex-5-en-2-one, Hex-1-en-5-one, 1-Hexen-5-one
120780050 120780200 120781000
ACRO120780050EA 24.5 EUR
ACRO120780050 ACRO120780200 ACRO120781000
5-Hexen-2-one 98%
5-Hexen-2-one
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di ebollizione: 128…129 °C (760 mmHg)
Densità: 0,84 g/cm³
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008793
CAS Number: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %