Stampa…
Furfuryl mercaptan 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Furanmethanethiol, 2-Furanmethanthiol, 2-Furylmethanethiol
119810250 119811000
ACRO119810250EA 43.1 EUR
ACRO119810250 ACRO119811000
Furfuryl mercaptan 97%
Furfuryl mercaptan
Formula: C₅H₆OS
Peso molecolare: 114,17 g/mol
Punto di ebollizione: 155 °C (1013 hPa)
Densità: 1,13 g/cm³
Flash Pt: 45 °C
MDL Number: MFCD00003254
CAS Number: 98-02-2
EINECS: 202-628-2
UN: 1228
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %