Stampa…

Alcool furfurilico 98%

Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo

Synonyms: Furfurol

119790010 119790025 119790100 119792500
ACRO119790010EA 60.6 EUR
ACRO119790010 ACRO119790025 ACRO119790100 ACRO119792500
Alcool furfurilico 98%
Alcool furfurilico
Formula: C₅H₆O₂
Punto di ebollizione: 170 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –29 °C
Densità: 1,13 g/cm³
Flash Pt: 65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003252
CAS Number: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04326

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR