Stampa…
Ethyl propiolate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
118900050 118900250 118901000
ACRO118900050EA 42.2 EUR
ACRO118900050 ACRO118900250 ACRO118901000
Ethyl propiolate 99%
Ethyl propiolate
Formula: C₅H₆O₂
Punto di ebollizione: 120 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 9 °C
Densità: 0,968 g/cm³
Flash Pt: 23 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009184
CAS Number: 623-47-2
EINECS: 210-795-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %