Stampa…
Ethyl phenylpropiolate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
118850050 118850250
ACRO118850050EA 33.4 EUR
ACRO118850050 ACRO118850250
Ethyl phenylpropiolate 98%
Ethyl phenylpropiolate
Formula: C₁₁H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009185
CAS Number: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %