Stampa…
Etile cianoacetato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
118280010 118282500 118280051
ACRO118280010EA 113 EUR
ACRO118280010 ACRO118282500 ACRO118280051
Etile cianoacetato 98+%
Etile cianoacetato
Formula: C₅H₇NO₂
Punto di ebollizione: 209 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –22 °C
Densità: 1,06 g/cm³
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001940
CAS Number: 105-56-6
EINECS: 203-309-0
Merck Index: 13,03821
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.0 %
Color scale ≤50 APHA
Free acid ≤10 mg/kg (as cyanoacetic acid)