Stampa…
Etile cloroacetato 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cloroacetato di etile
118220010 118220025 118220100 118222500
ACRO118220010EA 55.9 EUR
ACRO118220010 ACRO118220025 ACRO118220100 ACRO118222500
Etile cloroacetato 99%
Etile cloroacetato
Formula: C₄H₇ClO₂
Peso molecolare: 122,55 g/mol
Punto di ebollizione: 142…145 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –26 °C
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000932
CAS Number: 105-39-5
EINECS: 203-294-0
UN: 1181
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03818
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %