Stampa…
5,6-Dimethylbenzimidazole 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethyl-1H-benzimidazole, 5,6-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
115980250 115981000
ACRO115980250EA 36.9 EUR
ACRO115980250 ACRO115981000
5,6-Dimethylbenzimidazole 99+%
5,6-Dimethylbenzimidazole
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di ebollizione: 377 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 203…206 °C
MDL Number: MFCD00005603
CAS Number: 582-60-5
EINECS: 209-488-1
Merck Index: 13,03263
Visualizza i codici
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 206 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %