Stampa…
4,6-Dihydroxypyrimidine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
115080250 115081000 115085000
ACRO115080250EA 43.8 EUR
ACRO115080250 ACRO115081000 ACRO115085000
4,6-Dihydroxypyrimidine 98%
4,6-Dihydroxypyrimidine
Formula: C₄H₄N₂O₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016733
CAS Number: 1193-24-4
EINECS: 214-772-3
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %