Stampa…
4,4'-Dihydroxybenzophenone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(4-hydroxyphenyl) ketone
114920050 114920250
ACRO114920050EA 39.2 EUR
ACRO114920050 ACRO114920250
4,4'-Dihydroxybenzophenone 97%
4,4'-Dihydroxybenzophenone
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Punto di ebollizione: 375 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 217…222 °C
Densità: 1,336 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002358
CAS Number: 611-99-4
EINECS: 210-288-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 217 to 222 °C
GC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %