Stampa…
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichlorobenzene-1,2-diamine
113640050 113640250
ACRO113640050EA 79 EUR
ACRO113640050 ACRO113640250
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Formula: C₆H₆Cl₂N₂
Peso molecolare: 177.03 g/mol
Punto di ebollizione: 305
Punto di fusione: 162…163 °C
MDL Number: MFCD00007723
CAS Number: 5348-42-5
EINECS: 226-305-0
Visualizza i codici
Appearance Red-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %