Acido 2,4-diclorofenossiacetico 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2,4-D
113631000
113635000
ACRO113631000EA
38
EUR
ACRO113631000
ACRO113635000
Acido 2,4-diclorofenossiacetico 97%
Acido 2,4-diclorofenossiacetico
Formula:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH Peso molecolare: 221.04 g/mol Punto di ebollizione: 160 °C (.4 mmHg) Punto di fusione: 137…141 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004300 CAS Number: 94-75-7 EINECS: 202-361-1 Merck Index: 13,02825 |
Appearance | White to beige Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136 to 141 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
Titration with NaOH | 96.0 to 104.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |