Stampa…
Dibenzothiophene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dibenzo[b,d]thiophene
112540250 112541000 112540010 112542500
ACRO112540250EA 38 EUR
ACRO112540250 ACRO112541000 ACRO112540010 ACRO112542500
Dibenzothiophene 98%
Dibenzothiophene
Formula: C₁₂H₈S
Peso molecolare: 184,26 g/mol
Punto di ebollizione: 332…333 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 97…100 °C
Densità: 1,1295 g/cm³ (125 °C)
Flash Pt: 170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004969
CAS Number: 132-65-0
EINECS: 205-072-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to beige to grey Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %