Stampa…
trans-Cinnamaldehyde 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
110350010 110350500 110355000 110350050
ACRO110350010EA 62.1 EUR
ACRO110350010 ACRO110350500 ACRO110355000 ACRO110350050
trans-Cinnamaldehyde 99%
trans-Cinnamaldehyde
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 250…252 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –7,5 °C
Densità: 1,05 g/cm³
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007000
CAS Number: 14371-10-9
Merck Index: 12,02319
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2,6-di-tert.-Butyl-p-cresol