Stampa…
Eucaliptolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,8-Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane
110340050 110341000 110345000
ACRO110340050EA 42.1 EUR
ACRO110340050 ACRO110341000 ACRO110345000
Eucaliptolo 99%
Eucaliptolo
Formula: C₁₀H₁₈O
Punto di ebollizione: 176…177 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1,5 °C
Densità: 0,9225 g/cm³
Flash Pt: 49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00167977
CAS Number: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 12,03940
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4562 to 1.4582 (20°C, 589 nm)
Solubility (in ethanol (70% v/v)) 1:2
GC ≥98.5 %
Specific gravity (20°C) 0.921 to 0.924
Specific optical rotation -0.3° to +0.3° (20°C, 589 nm) (neat)