Stampa…
N-(3-Bromopropyl)phthalimide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
107390250 107391000
ACRO107390250EA 33.1 EUR
ACRO107390250 ACRO107391000
N-(3-Bromopropyl)phthalimide 98%
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Punto di ebollizione: 433 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 70…76 °C
MDL Number: MFCD00005904
CAS Number: 5460-29-7
EINECS: 226-738-5
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
HPLC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm
Nitrilotriacetic acid ≤0.1 %
Insoluble matter ≤0.005 %