Stampa…
2-Bromethylamine hydrobromide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromoethylammonium bromide, 2-Bromoethylamine hydrobromide
106930250 106931000 106930010 106930025 106932500 106935000
ACRO106930250EA 24.9 EUR
ACRO106930250 ACRO106931000 ACRO106930010 ACRO106930025 ACRO106932500 ACRO106935000
2-Bromethylamine hydrobromide 99%
2-Bromethylamine hydrobromide
Formula: BrCH₂CH₂NH₃Br
Peso molecolare: 204,89 g/mol
Punto di fusione: 172…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012886
CAS Number: 2576-47-8
EINECS: 219-924-2
Visualizza i codici
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %