3-Benzoylpropionic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
105790250
105791000
ACRO105790250EA
49.4
EUR
ACRO105790250
ACRO105791000
3-Benzoylpropionic acid 98%
3-Benzoylpropionic acid
Formula:
C₁₀H₁₀O₃ Punto di ebollizione: 325 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 114…119 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002792 CAS Number: 2051-95-8 EINECS: 218-135-0 |
Appearance | White to cream Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 114 to 119 °C |
HPLC | ≥97.5 % |