Stampa…
1-Phenyl-1,3-butandione 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
105690500 105692500
ACRO105690500EA 52.3 EUR
ACRO105690500 ACRO105692500
1-Phenyl-1,3-butandione 98%
1-Phenyl-1,3-butandione
Formula: C₆H₅C(O)CH₂C(O)CH₃
Punto di ebollizione: 262 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 54…58 °C
Densità: 1,09 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008786
CAS Number: 93-91-4
EINECS: 202-286-4
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %