Stampa…
Benzoxazole 97+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Benzoxazole
105680250 105681000 105680050
ACRO105680250EA 51.3 EUR
ACRO105680250 ACRO105681000 ACRO105680050
Benzoxazole 97+%
Benzoxazole
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di ebollizione: 182…185 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 27…30 °C
Densità: 1,1754 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005765
CAS Number: 273-53-0
EINECS: 205-988-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 27 to 30 °C
GC ≥97.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration after Ion exchange ≥98.5 % (On dry substance)