Stampa…
7-Azaindole 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
105100050 105100010 105100250
ACRO105100050EA 107 EUR
ACRO105100050 ACRO105100010 ACRO105100250
7-Azaindole 98%
7-Azaindole
Formula: C₇H₆N₂
Peso molecolare: 118,14 g/mol
Punto di ebollizione: 270 °C (1004HPA)
Punto di fusione: 103…107 °C
Densità: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005606
CAS Number: 271-63-6
EINECS: 205-981-0
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 103 to 107 °C
GC ≥97.5 %