Stampa…
11-Aminoundecanoic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 11-Aminoundecylic acid
104710050 104711000 104712500
ACRO104710050EA 29.8 EUR
ACRO104710050 ACRO104711000 ACRO104712500
11-Aminoundecanoic acid 97%
11-Aminoundecanoic acid
Formula: C₁₁H₂₃NO₂
Peso molecolare: 201,31 g/mol
Punto di ebollizione: 331 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 187…190 °C
MDL Number: MFCD00008150
CAS Number: 2432-99-7
EINECS: 219-417-6
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 190 °C
GC ≥96.0 %