Stampa…
2-Amino-4-methylpyrimidine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methylpyrimidin-2-ylamine, 4-Methylpyrimidin-2-amine
104090100 104091000
ACRO104090100EA 24 EUR
ACRO104090100 ACRO104091000
2-Amino-4-methylpyrimidine 97%
2-Amino-4-methylpyrimidine
Formula: C₅H₇N₃
Punto di ebollizione: 283 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 155…160 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006101
CAS Number: 108-52-1
EINECS: 203-591-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %