Stampa…
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
104051000 104055000 104050025
ACRO104051000EA 81.8 EUR
ACRO104051000 ACRO104055000 ACRO104050025
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99%
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Formula: C₄H₁₁NO₂
Peso molecolare: 105.14 g/mol
Punto di ebollizione: 151 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004678
CAS Number: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
UN: 3259
ADR: 8 III
Merck Index: 13,00447
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥100 °C
Water ≤0.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on anhydrous substance)