Stampa…
5-Amino-2-methoxypyridine 90% tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
103950050 103950250 103951000
ACRO103950050EA 37.8 EUR
ACRO103950050 ACRO103950250 ACRO103951000
5-Amino-2-methoxypyridine 90% tech.
5-Amino-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 85…90 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 29…31 °C
Densità: 1,575 g/cm³
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006264
CAS Number: 6628-77-9
EINECS: 229-612-8
Visualizza i codici
Appearance Red to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Clarity of solution Passes test
Specific optical rotation +103° to +108° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)