Stampa…
6-Aminouracil 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
103521000 103525000 103520250
ACRO103521000EA 44.6 EUR
ACRO103521000 ACRO103525000 ACRO103520250
6-Aminouracil 98%
6-Aminouracil
Formula: C₄H₅N₃O₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006071
CAS Number: 873-83-6
EINECS: 212-854-3
Visualizza i codici
Appearance Cream to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
Specific activity ≥1200 GDU/g
Residue after ignition ≤5 %