Stampa…
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95% tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
103490100 103490500
ACRO103490100EA 75.6 EUR
ACRO103490100 ACRO103490500
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 95% tech.
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 163,99 g/mol
Punto di fusione: 219…226 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006090
CAS Number: 56-05-3
EINECS: 200-253-9
Visualizza i codici
Appearance Yellow to orange to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 226 °C
HPLC ≥94 %