Stampa…
2-Amino-5-chlorobenzoxazole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chlorobenzo[d]oxazol-2-amine, Zoxazolamine, 2-Amino-5-chloro-1,3-benzoxazole
103380050 103380250 103380010
ACRO103380050EA 59 EUR
ACRO103380050 ACRO103380250 ACRO103380010
2-Amino-5-chlorobenzoxazole 97%
2-Amino-5-chlorobenzoxazole
Formula: C₇H₅ClN₂O
Peso molecolare: 168,58 g/mol
Punto di ebollizione: 309 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 180…185 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005770
CAS Number: 61-80-3
EINECS: 200-519-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,10328
Visualizza i codici
Appearance Off-white to yellow to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 185 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %